Få mere at vide
Sartorius Biosart™ 250 tragte
Artikelnummer. p-4231974 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
50/Pk., Individuelt pakket
50/Pk., Steril pakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10524771 50/Pk., Individuelt pakket Pakke med 50
10288460 50/Pk., Steril pakket Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10524771 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 1640725ACK
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile tragte, klar til brug
Det vigtigste anvendelsesområde for Biosart™ 250 Funnels er mikrobiologisk analyse af relativt store prøvevolumener, der har et lavt antal mikrober, hvor membranfiltrering er et væsentligt trin. Hertil kommer Biosart™ 250 tragte er også velegnede til at teste mindre volumener ved at placere en prøve i et par ml sterilt fysiologisk NaCl solution.Biosart™ 250 tragte er specielt designet til mikrobiologisk testning af lægemidler, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker. De er sterile, klar til brug på 250 ml plastiktragte og er designet til at blive placeret på bunden af en vakuummanifold. EN Sartorius gitteret membranfilter er placeret på en rustfri filterstøtte. EN Biosart™ 250 tragte monteres ganske enkelt, og prøven filtreres. Tragten er lavet af polypropylen og er tilstrækkelig elastisk til optimal tætning med en bajonetlukning. Inddelinger er markeret ved 50, 100, 150 og 200 ml for tilstrækkeligt nøjagtige prøvevolumener. Den store indvendige diameter sikrer en høj flowhastighed. Den koniske form tillader en grundig skylning af systemet efter filtrering. Der tilbageholdes ingen væske i filtertragten. Biosart™ 250 tragte tillader hurtig udførelse af de filtreringer, der kræves i rutinen.
  • høj samlet gennemstrømning
  • Høj flowhastighed
  • steril, individuelt, steril emballeret tilgængelig
  • Brug en ny, steril tragt til hver test for at undgå krydskontaminering
  • ikke længere hold af varme tragte
  • den komplette filtrering er synlig
  • klar til tilslutning, nem at bruge og praktiske håndteringsfunktioner
  • minimal mængde udstyr
  • kan autoklaveres i begrænset omfang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Filtertype Klar-til-brug trykfilter
Materiale Polypropylen
Prøvevolumen 100 mL
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 12,5 cm 2
Til brug med (applikation) Kolonitælling, partikeltestning og mikroskopi
Tragt materiale Polypropylen
Gradueringer 50mL
Mængde 50/Pk., Individuelt pakket
Type Biosart Tragt
Volumen (metrisk) 250 mL
Diameter (metrisk) membran 4.7 cm