Description
Det vigtigste anvendelsesområde for Biosart™ 250 Funnels er mikrobiologisk analyse af relativt store prøvevolumener, der har et lavt antal mikrober, hvor membranfiltrering er et væsentligt trin. Hertil kommer Biosart™ 250 tragte er også velegnede til at teste mindre volumener ved at placere en prøve i et par ml sterilt fysiologisk NaCl solution.Biosart™ 250 tragte er specielt designet til mikrobiologisk testning af lægemidler, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker. De er sterile, klar til brug på 250 ml plastiktragte og er designet til at blive placeret på bunden af en vakuummanifold. EN Sartorius gitteret membranfilter er placeret på en rustfri filterstøtte. EN Biosart™ 250 tragte monteres ganske enkelt, og prøven filtreres. Tragten er lavet af polypropylen og er tilstrækkelig elastisk til optimal tætning med en bajonetlukning. Inddelinger er markeret ved 50, 100, 150 og 200 ml for tilstrækkeligt nøjagtige prøvevolumener. Den store indvendige diameter sikrer en høj flowhastighed. Den koniske form tillader en grundig skylning af systemet efter filtrering. Der tilbageholdes ingen væske i filtertragten. Biosart™ 250 tragte tillader hurtig udførelse af de filtreringer, der kræves i rutinen.
- høj samlet gennemstrømning
- Høj flowhastighed
- steril, individuelt, steril emballeret tilgængelig
- Brug en ny, steril tragt til hver test for at undgå krydskontaminering
- ikke længere hold af varme tragte
- den komplette filtrering er synlig
- klar til tilslutning, nem at bruge og praktiske håndteringsfunktioner
- minimal mængde udstyr
- kan autoklaveres i begrænset omfang
Specifications
Specifications
| Engangs | Genanvendelig |
| Filtertype | Klar-til-brug trykfilter |
| Materiale | Polypropylen |
| Prøvevolumen | 100 mL |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 12,5 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Kolonitælling, partikeltestning og mikroskopi |
| Tragt materiale | Polypropylen |
| Gradueringer | 50mL |
| Mængde | 50/Pk., Individuelt pakket |
| Show More |