Få mere at vide
Sartorius Biosart™ 100 næringsmedier
Artikelnummer. p-4231973 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Registrerer:
Enterokokker
Escherichia coli og coliforme
Gær og skimmelsvampe
Gær og skimmelsvampe og bakterier
Pseudomonas aeruginosa
Samlet antal
Syretolerante mikroorganismer
Medietype:
Caso
Cetrimide
KF Strep ; Azid
Laurylsulfat/Teepol
Orange Serum
R2A
Sabouraud
Samlet antal TTC
TGE ; Samlet antal
Tergitol TTC
WL Differential ; Wallerstein Differentia
WL Media ; Wallerstein
Wort
m Endo
m-Grøn gær og skimmel selektiv
m-Grøn gær og skimmel, Schaufus Pottinger
mFC
Emballagetype:
Ampul
Ampull
Mængde:
2.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Registrerer Medietype Emballagetype Mængde Pakningsstørrelse
11776025 Escherichia coli og coliforme Laurylsulfat/Teepol Ampull 2.5 mL Pakke med 50
10516281 Escherichia coli og coliforme Tergitol TTC Ampul 2.5 mL Pakke med 50
11756025 Samlet antal Caso Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10747081 Pseudomonas aeruginosa Cetrimide Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10042301 Enterokokker KF Strep ; Azid Ampul 2.5 mL Pakke med 50
11766025 Gær og skimmelsvampe m-Grøn gær og skimmel selektiv Ampul 2.5 mL Pakke med 50
11753693 Escherichia coli og coliforme m Endo Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10072301 Escherichia coli og coliforme mFC Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10652602 Gær og skimmelsvampe m-Grøn gær og skimmel, Schaufus Pottinger Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10544201 Syretolerante mikroorganismer Orange Serum Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10307601 Samlet antal R2A Ampul 2.5 mL Pakke med 50
11786025 Gær og skimmelsvampe Sabouraud Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10265421 Enterokokker WL Differential ; Wallerstein Differentia Ampul 2.5 mL Pakke med 50
11762335 Samlet antal Samlet antal TTC Ampul 2.5 mL Pakke med 50
15932530 Gær og skimmelsvampe Wort Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10178572 Gær og skimmelsvampe og bakterier WL Media ; Wallerstein Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10009920 Samlet antal TGE ; Samlet antal Ampul 2.5 mL Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 11776025 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 1640002LSK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Mikrobiologiske næringsmedier til filtreringsenheder
Biosart™ 100 Monitors er specifikt designet til mikrobiologisk testning af lægemidler, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker. Disse sterile skærme med indbygget membranfilter og cellulosepude er klar til brug. Biosart™ 100 næringsmedier til at fugte underlaget fås i individuelt steriliserede, praktiske plastikampuller. Hver kasse med Biosart™ 100 næringsstofmedier indeholder 50 ampuller med sterilt medie, hver med 2,5 ml og et particertifikat. Hvis de opbevares under de rette forhold (+4 °C), har kulturmediet en holdbarhed på 12 måneder (undtagen Endo, KF Strep, Laurylsulfat og Tergitol som har en holdbarhed på 9 måneder). Biosart™ 100 næringsmedier overholder internationale regler og anbefalinger: Internationale farmakopier, DIN og ISO standarder, de amerikanske standarder for vand og fødevarer, mineralvandsreguleringer, retningslinjer for fødevare- og drikkevareindustrien. Inden for rammerne af kvalitetssikringsproceduren og de strenge kvalitetskontrolstandarder har hver batch bestået Sartorius interne tests for vækstfremme, sterilitet, fysiske og tekniske parametre og er bestået med succes. Biosart™100 næringsstofmedier er praktiske at bruge og eliminerer håndtering af glasampuller.
  • Præferiliseret medie
  • Kvalitetscertifikat for hver batch
  • i overensstemmelse med internationale standarder
  • Konsekvent bedring
  • Brugsklar
  • Lang holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bouillon type Teepol Laurylsulfat
Certificeringer/compliance DIN, ISO
Indhold og opbevaring 4 °C
Registrerer Escherichia coli og coliforme
Form Væske
Format Flydende medier, ampuller
Fremstillingsoprindelse USA
Medietype Laurylsulfat/Teepol
Produkttype Tubed Media
Sterilitet Steril
Målorganismeklasse E. coli, Kolikforme
Test Type Mikrobiologiske tests
Fyld volumen 2.5 mL
Til brug med (applikation) Mikrobiologisk testning af lægemidler, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker
Inkluderer 50 ampuller
Inkubationsbetingelser 18 til 24 timer ved 36 ±2 °C
Inkubationstid 18 til 24 timer.
Materiale Plast
nr. pr. pakke 50
Emballagetype Ampull
Mængde 2.5 mL
Fremstillingskvalitet DIN og ISO standarder