Få mere at vide
Sartorius Biosart™ 100 næringsmedier
Shop alle Sartorius produkterBeschreibung
Biosart™ 100 monitorer er specielt designet til mikrobiologisk testning af lægemidler, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker. Disse sterile monitorer med indbygget membranfilter og cellulosepude er klar til brug. Biosart™ 100 næringsmedier til befugtning af puden fås i individuelt steriliserede, praktiske plastikampuller. Hver æske med Biosart™ 100 Nutrient Media indeholder 50 ampuller med sterile medier, hver med 2,5 ml og et parti certifikat. Hvis det opbevares under korrekte °forhold (+4 C), har dyrkningsmedierne en holdbarhed på 12 måneder (undtagen Endo, KF Strep, Lauryl Sulfate og Tergitol som har en holdbarhed på 9 måneder). Biosart™ 100 næringsmedier overholder internationale regler og anbefalinger: Internationale farmakopéer, DIN og ISO standarder, de amerikanske standarder for vand og fødevarer, regler for mineralvand, retningslinjer for fødevare- og drikkevareindustrien. Inden for rammerne af kvalitetssikringsproceduren og de strenge kvalitetskontrolstandarder har hver batch bestået Sartorius interne test af vækstfremme, sterilitet, fysiske og tekniske parametre er blevet bestået med succes. Biosart ™100 næringsmedier er praktiske i brug og eliminerer håndtering af glasampuller.
- præsteriliserede medier
- kvalitetscertifikat for hver batch
- i overensstemmelse med internationale standarder
- konsekvent genopretning
- Brugsklar
- lang holdbarhed
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | DIN, ISO |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Registrerer | Samlet antal |
| Form | Væske |
| Fremstillingsoprindelse | USA |
| Medietype | Samlet antal TTC |
| Produkttype | Rørmedie |
| Sterilitet | Steril |
| Test Type | Mikrobiologiske tests |
| Til brug med (applikation) | Mikrobiologisk testning af lægemidler, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker |
| Mehr anzeigen |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.