Få mere at vide
Sartorius Biosart™ 100 næringsmedier
Artikelnummer. 11756025 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Registrerer:
Enterokokker
Escherichia coli and Coliforms
Escherichia coli og coliforme
Gær og skimmelsvampe
Gær og skimmelsvampe og bakterier
Pseudomonas aeruginosa
Samlet antal
Syretolerante mikroorganismer
Medietype:
Caso
Cetrimide
KF Strep ; Azid
Lauryl Sulphate/Teepol
Orange Serum
R2A
Sabouraud
Samlet antal TTC
TGE ; Samlet antal
Tergitol TTC
WL Differential ; Wallerstein Differentia
WL Media ; Wallerstein
Wort
m Endo
m-Grøn gær og skimmel selektiv
m-Grøn gær og skimmel, Schaufus Pottinger
mFC
Emballagetype:
Ampul
Ampule
Mængde:
2.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Registrerer Medietype Emballagetype Mængde unitSize
11756025 Samlet antal Caso Ampul 2.5 mL Pakke med 50
11776025 Escherichia coli and Coliforms Lauryl Sulphate/Teepol Ampule 2.5 mL Pakke med 50
10516281 Escherichia coli og coliforme Tergitol TTC Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10747081 Pseudomonas aeruginosa Cetrimide Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10042301 Enterokokker KF Strep ; Azid Ampul 2.5 mL Pakke med 50
11766025 Gær og skimmelsvampe m-Grøn gær og skimmel selektiv Ampul 2.5 mL Pakke med 50
11753693 Escherichia coli og coliforme m Endo Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10072301 Escherichia coli og coliforme mFC Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10652602 Gær og skimmelsvampe m-Grøn gær og skimmel, Schaufus Pottinger Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10544201 Syretolerante mikroorganismer Orange Serum Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10307601 Samlet antal R2A Ampul 2.5 mL Pakke med 50
11786025 Gær og skimmelsvampe Sabouraud Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10265421 Enterokokker WL Differential ; Wallerstein Differentia Ampul 2.5 mL Pakke med 50
11762335 Samlet antal Samlet antal TTC Ampul 2.5 mL Pakke med 50
15932530 Gær og skimmelsvampe Wort Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10178572 Gær og skimmelsvampe og bakterier WL Media ; Wallerstein Ampul 2.5 mL Pakke med 50
10009920 Samlet antal TGE ; Samlet antal Ampul 2.5 mL Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 11756025 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 1640002CAK
Mikrobiologiske næringsmedier til filtreringsenheder
Biosart™ 100 monitorer er specielt designet til mikrobiologisk testning af lægemidler, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker. Disse sterile monitorer med indbygget membranfilter og cellulosepude er klar til brug. Biosart™ 100 næringsmedier til befugtning af puden fås i individuelt steriliserede, praktiske plastikampuller. Hver æske med Biosart™ 100 Nutrient Media indeholder 50 ampuller med sterile medier, hver med 2,5 ml og et parti certifikat. Hvis det opbevares under korrekte °forhold (+4 C), har dyrkningsmedierne en holdbarhed på 12 måneder (undtagen Endo, KF Strep, Lauryl Sulfate og Tergitol som har en holdbarhed på 9 måneder). Biosart™ 100 næringsmedier overholder internationale regler og anbefalinger: Internationale farmakopéer, DIN og ISO standarder, de amerikanske standarder for vand og fødevarer, regler for mineralvand, retningslinjer for fødevare- og drikkevareindustrien. Inden for rammerne af kvalitetssikringsproceduren og de strenge kvalitetskontrolstandarder har hver batch bestået Sartorius interne test af vækstfremme, sterilitet, fysiske og tekniske parametre er blevet bestået med succes. Biosart ™100 næringsmedier er praktiske i brug og eliminerer håndtering af glasampuller.
  • præsteriliserede medier
  • kvalitetscertifikat for hver batch
  • i overensstemmelse med internationale standarder
  • konsekvent genopretning
  • Brugsklar
  • lang holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN, ISO
Indhold og opbevaring 4 °C
Registrerer Samlet antal
Form Væske
Fremstillingsoprindelse USA
Medietype Caso
Produkttype Rørmedie
Sterilitet Steril
Test Type Mikrobiologiske tests
Til brug med (applikation) Mikrobiologisk testning af lægemidler, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker
Emballagetype Ampul
Mængde 2.5 mL