Få mere at vide
Sartorius Biosart™ 100 næringsmedier
Artikelnummer. 11753693 Shop alle Sartorius produkter
Registrerer:
Enterokokker
Escherichia coli and Coliforms
Escherichia coli og coliforme
Gær og skimmelsvampe
Gær og skimmelsvampe og bakterier
Pseudomonas aeruginosa
Samlet antal
Syretolerante mikroorganismer
Medietype:
Caso
Cetrimide
KF Strep ; Azid
Lauryl Sulphate/Teepol
Orange Serum
R2A
Sabouraud
Samlet antal TTC
TGE ; Samlet antal
Tergitol TTC
WL Differential ; Wallerstein Differentia
WL Media ; Wallerstein
Wort
m Endo
m-Grøn gær og skimmel selektiv
m-Grøn gær og skimmel, Schaufus Pottinger
mFC
Emballagetype:
Ampul
Ampule
Mængde:
2.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11753693
Brand: Sartorius 1640002ENK
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mikrobiologiske næringsmedier til filtreringsenheder
Biosart™ 100 monitorer er specielt designet til mikrobiologisk testning af lægemidler, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker. Disse sterile monitorer med indbygget membranfilter og cellulosepude er klar til brug. Biosart™ 100 næringsmedier til befugtning af puden fås i individuelt steriliserede, praktiske plastikampuller. Hver æske med Biosart™ 100 Nutrient Media indeholder 50 ampuller med sterile medier, hver med 2,5 ml og et parti certifikat. Hvis det opbevares under korrekte °forhold (+4 C), har dyrkningsmedierne en holdbarhed på 12 måneder (undtagen Endo, KF Strep, Lauryl Sulfate og Tergitol som har en holdbarhed på 9 måneder). Biosart™ 100 næringsmedier overholder internationale regler og anbefalinger: Internationale farmakopéer, DIN og ISO standarder, de amerikanske standarder for vand og fødevarer, regler for mineralvand, retningslinjer for fødevare- og drikkevareindustrien. Inden for rammerne af kvalitetssikringsproceduren og de strenge kvalitetskontrolstandarder har hver batch bestået Sartorius interne test af vækstfremme, sterilitet, fysiske og tekniske parametre er blevet bestået med succes. Biosart ™100 næringsmedier er praktiske i brug og eliminerer håndtering af glasampuller.
  • præsteriliserede medier
  • kvalitetscertifikat for hver batch
  • i overensstemmelse med internationale standarder
  • konsekvent genopretning
  • Brugsklar
  • lang holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN, ISO
Indhold og opbevaring 4 °C
Registrerer Escherichia coli og coliforme
Form Væske
Fremstillingsoprindelse USA
Medietype m Endo
Produkttype Rørmedie
Sterilitet Steril
Målorganismeklasse E. coli, Coliforme bakterier
Test Type Mikrobiologiske tests
Til brug med (applikation) Mikrobiologisk testning af lægemidler, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker
Emballagetype Ampul
Mængde 2.5 mL