Få mere at vide
Sartorius Biosart™ 100 skærme
Artikelnummer. 11745805 Shop alle Sartorius produkter
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
Gitter farve:
Grå/Hvid
Grøn/Mørkegrøn
Hvid
Hvid/sort
Sort/Hvid
Materiale (membran):
Cellulosenitrat
Regenereret cellulose
Emballage:
Bakker
Bulk
Individuelt pakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Artikelnummer. 11745805
Brand: Sartorius 164014706VK
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet specielt til mikrobiologisk testning af lægemidler, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker. Sartorius Biosart™ 100 skærme er sterile engangsartikler med indbygget membranfilter og cellulosepude er klar til brug. De trykte gitterlinjer gør tællingen nemmere, især for højere bakterietal og for mikrokolonier, men påvirker ikke væksten.
Giver mikrobiologisk analyse af relativt store prøvevolumener, der har et lavt antal mikrober, hvor membranfiltrering er et væsentligt trin. Velegnet til test af mindre volumener ved at placere en prøve i nogle få ml steril fysiologisk NaCl-opløsning. Specielt designet til mikrobiologisk testning af lægemidler, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker. Disse sterile engangsartikler med indbygget membranfilter og cellulosepude er klar til brug. Efter filtrering skal du blot fjerne 100 ml tragten for at omdanne skærmen til en petriskål. Kulturmedier til befugtning af puden fås i individuelt steriliserede, praktiske plastampuller. Klar til brug filterenheder designet til at blive placeret på bunden af en vakuummanifold. Sikrer identifikation af alle kolonier. Monitorerne fås i en række forskellige typer: Monitorer med cellulosenitrat (cellulose ester) membraner, et materiale, der sikrer effektiv retention med høje flowhastigheder og optimal kolonivækst. De trykte gitterlinjer gør tællingen nemmere, især for højere bakterietal og for mikrokolonier, men påvirker ikke væksten. De tre forskellige filterfarver, grøn, hvid og grå (efter befugtning af sort), giver den bedste kontrast til kolonierne. Monitorer med regenererende cellulosemembran, et materiale, der kombinerer høje flowhastigheder med høj kemisk stabilitet, er ideelle til bioburden-test i veterinærsektoren, hvor mange produkter er baseret på opløsningsmidler.
  • Høj flowhastighed
  • Høj samlet gennemstrømning
  • Steril, individuelt, steril emballeret tilgængelig
  • Certificerede membranfiltre: opfyld ISO 7704
  • Fås i forskellige farver
  • Uden nogen hydrofobe klæbende områder
  • Valideret
  • Klar til at forbinde, nem at bruge og praktiske håndteringsfunktioner
  • Minimal mængde udstyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adapter materiale Polyethylen
Certificeringer/compliance ISO 7704
Farve Hvid/sort
Engangs Engangsbrug
Filtertype Klar-til-brug trykfilter
Materiale Polystyren
Materiale (membran) Cellulosenitrat
Porestørrelse 0,45 μm
Prøvevolumen 100 mL
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 14,5 cm 2
Til brug med (applikation) Kolonitælling, partikeltestning og mikroskopi
Gradueringer 10 mL
Gitter farve Hvid/sort
Emballage Bulk
Stikmateriale Polyethylen
Mængde 48 Pk.
Type Filtertragt
Volumen (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) membran 47 mm