Få mere at vide
Sartorius Biosart™ 100 skærme
Artikelnummer. 10669151 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
Gitter farve:
Grå/Hvid
Grøn/Mørkegrøn
Hvid
Hvid/sort
Sort/Hvid
Materiale (membran):
Cellulosenitrat
Regenereret cellulose
Emballage:
Bakker
Bulk
Individuelt pakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Gitter farve Materiale (membran) Emballage Pakningsstørrelse
10669151 0,45 μm Hvid/sort Cellulosenitrat Individuelt pakket Pakke med 48
11813292 0,45 μm Sort/Hvid Cellulosenitrat Bakker Pakke med 48
11745805 0,45 μm Hvid/sort Cellulosenitrat Bulk Pakke med 48
15942530 0,2μ m Hvid/sort Cellulosenitrat Bakker Pakke med 48
10164331 0,2μ m Hvid/sort Cellulosenitrat Individuelt pakket Pakke med 48
11765805 0,45 μm Hvid/sort Cellulosenitrat Bakker Pakke med 48
11775805 0,45 μm Sort/Hvid Cellulosenitrat Bulk Pakke med 48
10112802 0,45 μm Grøn/Mørkegrøn Cellulosenitrat Individuelt pakket Pakke med 48
15952530 0,8μ m Grå/Hvid Cellulosenitrat Bakker Pakke med 48
11795805 0,45 μm Grå/Hvid Cellulosenitrat Bulk Pakke med 48
11705815 0,45 μm Hvid Regenereret cellulose Bakker Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10669151 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 164014706ACK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2302.50 DKK
    2252.39 DKK / Pakke med 48
    Spare 50.11 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Designet specielt til mikrobiologisk testning af lægemidler, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker. Sartorius Biosart™ 100 skærme er sterile engangsartikler med indbygget membranfilter og cellulosepude er klar til brug. De trykte gitterlinjer gør tællingen nemmere, især for højere bakterietal og for mikrokolonier, men påvirker ikke væksten.
Giver mikrobiologisk analyse af relativt store prøvevolumener, der har et lavt antal mikrober, hvor membranfiltrering er et væsentligt trin. Velegnet til test af mindre volumener ved at placere en prøve i nogle få ml steril fysiologisk NaCl-opløsning. Specielt designet til mikrobiologisk testning af lægemidler, fødevarer, drikkevarer, vand og andre væsker. Disse sterile engangsartikler med indbygget membranfilter og cellulosepude er klar til brug. Efter filtrering skal du blot fjerne 100 ml tragten for at omdanne skærmen til en petriskål. Kulturmedier til befugtning af puden fås i individuelt steriliserede, praktiske plastampuller. Klar til brug filterenheder designet til at blive placeret på bunden af en vakuummanifold. Sikrer identifikation af alle kolonier. Monitorerne fås i en række forskellige typer: Monitorer med cellulosenitrat (cellulose ester) membraner, et materiale, der sikrer effektiv retention med høje flowhastigheder og optimal kolonivækst. De trykte gitterlinjer gør tællingen nemmere, især for højere bakterietal og for mikrokolonier, men påvirker ikke væksten. De tre forskellige filterfarver, grøn, hvid og grå (efter befugtning af sort), giver den bedste kontrast til kolonierne. Monitorer med regenererende cellulosemembran, et materiale, der kombinerer høje flowhastigheder med høj kemisk stabilitet, er ideelle til bioburden-test i veterinærsektoren, hvor mange produkter er baseret på opløsningsmidler.
  • Høj flowhastighed
  • Høj samlet gennemstrømning
  • Steril, individuelt, steril emballeret tilgængelig
  • Certificerede membranfiltre: opfyld ISO 7704
  • Fås i forskellige farver
  • Uden nogen hydrofobe klæbende områder
  • Valideret
  • Klar til at forbinde, nem at bruge og praktiske håndteringsfunktioner
  • Minimal mængde udstyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adapter materiale Polyethylen
Certificeringer/compliance ISO 7704
Farve Hvid/sort
Engangs Engangsbrug
Filtertype Klar-til-brug trykfilter
Materiale Polystyren
Materiale (membran) Cellulosenitrat
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 14,5 cm 2
Til brug med (applikation) Kolonitælling, partikeltestning og mikroskopi
Gradueringer 10 mL
Gitter farve Hvid/sort
Emballage Individuelt pakket
Stikmateriale Polyethylen
Mængde 48 Pk.
Type Filtertragt
Volumen (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) membran 47 mm
Prøvevolumen 100 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X48 Biosart 100 Sartorius monitor CN white/black
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose