Få mere at vide
Sartorius Arium™ Komfort forfilter
Artikelnummer. 15744595 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Arium™ Comfort I og II
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15744595 Arium™ Comfort I og II
1 options
Artikelnummer. 15744595 Leverandør Sartorius Leverandørnr. H2OCPFCO1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2885.00 DKK
    2689.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 195.49 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Arium™ Komfort forfilter til Arium™ komfort vandsystemer.
  • Forfilter bestående af højeffektivt aktivt kul kombineret med en procesoptimerende katalysator
  • Fjerner pålidelige oxidationsmidler, tungmetaller og særlige urenheder
  • Til beregnet brug med: Arium™ Komfort I Arium™ Komfort II
  • Antal. 1 enhed/pakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Arium™ Comfort I og II
Type Forbehandlingspatron