Få mere at vide
Sartorius Fjerndisplay til Sartorius Balancer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10072209 Shop alle Sartorius produkter
:
Baggrundsbelyst, 7-cifret LCD
Artikelnummer. 10072209
Brand: Sartorius YRD03Z
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med CPA-balancer, Extend ED-balancer, M-Power Balancer.
  • Tilslut til vægte ved hjælp af RS232-kabel
  • LCD-skærme kommer i reflekterende, transmissive eller baggrundsbelyste modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) CPA Balance, Extended Balance, M-power Balance
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Type Fjerndisplay