Få mere at vide
Sartorius Balancedensitetsbestemmelsessæt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4235194 Shop alle Sartorius produkter
Til brug med (udstyr):
CPA-saldo
Cubis Balance
Udvid ED, LA, LP Precision Balance
Produktlinje:
Cubis jeg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15229134
Brand: Sartorius YDK01MS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug med Sartorius balancer for at bestemme densiteten af faste stoffer og væsker
Alle sæt inkluderer
  • 2 bægerglas (7 mm og 55 mm dia.)
  • Barramme
  • Termometer med holdeclips
  • Glas styrtdykker
  • Sigte til nedsænkning af prøver (pandophængssamling)
  • Prøveholder (pandophængssamling)
  • Metal platform
CPA Kit inkluderer
  • Pakning til ME modeller
  • Kompenserende disk til ME235S/P, ME254S modeller
  • 3 adaptere
Cubis Kits inkluderer
  • Adapter til LA/LP modeller med analytisk trækskærm
Udvidet ED Kit inkluderer
  • Adaptere til LA/LP modeller: 1 med og 1 uden analytisk trækskærm
  • Kompenserende disk til LA/LP2300D modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Cubis Balance
Til brug med (applikation) Bestemmelse af massefylden af faste stoffer og væsker
Inkluderer 2 bægerglas (7 mm og 55 mm dia.), stangramme, termom
Produktlinje Cubis jeg
Type Densitetsbestemmelsessæt