Få mere at vide
Sartorius Balancedensitetsbestemmelsessæt
Shop alle Sartorius produkter
Til brug med (udstyr):
CPA-saldo
Cubis Balance
Udvid ED, LA, LP Precision Balance
Pakningsstørrelse:
Hver
Produktlinje:
Cubis jeg
Beskrivelse
Alle sæt inkluderer
- 2 bægerglas (7 mm og 55 mm dia.)
- Barramme
- Termometer med holdeclips
- Glas styrtdykker
- Sigte til nedsænkning af prøver (pandophængssamling)
- Prøveholder (pandophængssamling)
- Metal platform
- Pakning til ME modeller
- Kompenserende disk til ME235S/P, ME254S modeller
- 3 adaptere
- Adapter til LA/LP modeller med analytisk trækskærm
- Adaptere til LA/LP modeller: 1 med og 1 uden analytisk trækskærm
- Kompenserende disk til LA/LP2300D modeller
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Udvid ED, LA, LP Precision Balance |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af massefylden af faste stoffer og væsker |
| Inkluderer | 2 bægerglas (7 mm og 55 mm dia.), stangramme, termom |
| Type | Densitetsbestemmelsessæt |