Få mere at vide
Sartorius Balance dataoverførselskabler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4235188 Shop alle Sartorius produkter
Tilslutningstype:
RS-232 25 Pin til USB
Type:
RS232 til USB Kabel
Længde (engelsk):
6.6 ft.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10647893
Brand: Sartorius YCC01USBM2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
RS-232 Balance Data Transfer Kabler i forskellige længder.
RS-232 kabler i forskellige længder
  • Til brug med Sartorius saldi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) CPA Balance, Extended Balance, Master Pro LA Balance
Tilslutningstype RS-232 25 Pin til USB
Længde (engelsk) 6.6 ft.
Længde (metrisk) 2 m
Type RS232 til USB Kabel