Få mere at vide
Sartorius Balance dataoverførselskabler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10647893 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Tilslutningstype:
RS-232 25 Pin til USB
Type:
RS232 til USB Kabel
Længde (engelsk):
6.6 ft.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tilslutningstype Type Længde (engelsk) unitSize
10647893 RS-232 25 Pin til USB RS232 til USB Kabel 6.6 ft. Hver
1 options
Artikelnummer. 10647893 Leverandør Sartorius Leverandørnr. YCC01USBM2
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
RS-232 Balance Data Transfer Kabler i forskellige længder.
RS-232 kabler i forskellige længder
  • Til brug med Sartorius saldi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) CPA Balance, Extended Balance, Master Pro LA Balance
Tilslutningstype RS-232 25 Pin til USB
Længde (engelsk) 6.6 ft.
Længde (metrisk) 2 m
Type RS232 til USB Kabel