Få mere at vide
Sartorius BACTair™ Agar plader, TSA
Artikelnummer. 11790896 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11790896 10/Pk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11790896 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 14320110ACD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00 DKK
    708.88 DKK / Pakke med 10
    Spare 88.12 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
En ny effekt for mikrobiologisk luftovervågning - for en exceptionel genvinding af luftbårne mikroorganismer
Dette system til prøveudtagning af luftbårne mikroorganismer tillader indvirkning på kulturmedieplader, hvor pladerne fungerer direkte som opsamlingshoveder. Det betyder, at opsamlingsegenskaberne er integreret direkte i dyrkningsmediepladerne. Metalsigteplader eller metalopsamlingshoveder med slidser, som skal steriliseres til rutinemæssig prøvetagning på regelmæssig basis, er elimineret. Nu er ikke-sterile sigter eller spalter blevet en saga blot. Kulturmediepladens geometri og de 400 huller i sipladen giver en exceptionel prøveudtagningseffektivitet, som generelt er højere end andre stødprøvetageres. Denne nye metode bruger AirPort MD8-luftprøvetageren til at pumpe luftstrømmen. BACTairs™ er klar til at oprette forbindelse til AirPort MD8
  • Individuelt, sterilt emballeret
  • integreret engangssigte
  • fyldt med agarmedier
  • prøver 1m 3 på 8 minutter
  • optimeret geometri
Optimeret geometri
Antallet af stødhuller og deres optimale placering i forhold til prøveudtagningsområdet er nøglen til pålidelige resultater.
Gendannelsessammenligningsundersøgelse
BACTair™ viser den højeste genvinding af bakterier på grund af optimeret geometri og komplet engangsdesign. Aerosoler af tre forskellige bakteriesuspensioner frigives i en prøveudtagningskanal under definerede betingelser. For enden af kanalen udtages aerosoler ved hjælp af fire forskellige luftovervågningsmetoder. Som referencemetode blev der brugt to parallelle impinger-systemer (100 % genvinding).
Korrektionsfaktorer
BACTair™ giver 400 luftpåvirkningshuller. En korrektionsfaktor er kun relevant ved meget høje CFU-tal. Genvindingen af kolonidannende enheder afhænger af antallet af huller i sigtepladen, som luften påvirkes på. Jo lavere antal huller, jo højere er risikoen for, at mere end én mikroorganisme vil passere ind i et enkelt hul (koloni overlappende).
Fordampningseffekter
På grund af dets optimale design BACTair™ viser de laveste udtørringseffekter og gør det muligt for levedygtige mikroorganismer at vokse under optimale forhold. I prøvetagningsperioden kan agarmedier tørre ud og dermed hæmme væksten af de opsamlede mikroorganismer. Vægten af flere BACTair™ blev målt før og efter prøvetagning og sammenlignet med andre impaktionsagarplader eller -strimler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Registrerer Heterotrofe mikroorganismer
Form Agar
Format Agar, tallerken, individuelt pakket
Fremstillingsoprindelse USA
Medietype Tryptisk sojaagar
Sterilitet Steril
Målorganismeklasse Aerobe mikroorganismer
Test Type Miljøtest
Til brug med (applikation) Luftovervågning
Til brug med (udstyr) AirPort MD8 luftprøvetager
Inkluderer Integreret engangssi
Materiale Polystyren
Antal steder 400
Emballagetype Individuelt pakket
Mængde 10/Pk.
Dimensions (Dia. x H) 116 x 24 mm
Bredde (metrisk) 116 mm
Højde (metrisk) 24 mm
Diameter (metrisk) 116 mm