Beskrivelse
- Dobbelt UV-stråling ved 254 nm og 184 nm bølgelængder
- Anvendes som et bakteriedræbende eller organisk stofnedbrydningsværktøj
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Arium Vandrensningssystem |
| Type | Lampe |