Få mere at vide
Sartorius arium™ RO-modul rengøringssæt
Artikelnummer. 13477058 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vandsystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13477058 Vandsystem Hver
1 options
Artikelnummer. 13477058 Leverandør Sartorius Leverandørnr. H2OCCS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 DKK
    555.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.02 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
  • Alkalisk rengøringsmiddel HEDTA, ethanolamin, triethanolamin
  • Surt rensemiddel HEDTA, fosforsyre, citronsyre
Effektiv fjernelse af skæl og metaltilsmudsning
  • Effektiv fjernelse af skæl og metaltilsmudsning
  • Eliminering af organiske forbindelser
  • Spredning af kolloider
  • Stabile pH-værdier
  • Skånsom mod materialer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Vandsystem
Type Arium™ RO-modul rengøringssæt
Inkluderer Alkalisk rengøringsmiddel HEDTA, Ethanolamin, Triethanolamin, Surt rensemiddel HEDTA, Fosforsyre, Citronsyre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • arium RO cleaning set
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: diammonium citrate