Beskrivelse
arium pro-serien består af fleksible systemer med enhedskonfigurationer, der kan skræddersyes specielt til applikationer og har et enestående cost-benefit-forhold. Alle systemer opfylder og overgår ASTM type 1 vandkvalitet og sikrer de bedste, reproducerbare resultater. I timen kan en arium pro levere op til 120 l ultrarent vand med en ledningsevne på 0,055 μS/cm (18,2 megaohm/cm ved 25°C) og konsekvent høj kvalitet. Når der anvendes et Sartopore°2 150 slutfilter, vil arium pro vil levere ultrarent vand, der praktisk talt er fri for mikroorganismer.
- Flere konfigurationer baseret på applikationsbehov
- Bordmodel
- Optimerede komponenter og patronmaterialer med topdown-flow-teknologi
- Valgfri, integreret UV-lampe (185/254 nm) til fjernelse af bakterier og organiske stoffer; styret af pålidelig TOC-overvågning
- Display med berøringsaktiverede funktioner og intuitiv menunavigation
- Integreret realtidsovervågning og datavisning: foderledningsevne, samlet vandforbrug, trykregulator
- PIN-beskyttet adgang til grundlæggende indstillinger/tjeneste
- Praktisk SD-kortplads
- System kan vælges ud fra det daglige arbejde
- Garanterer lang levetid og optimal vandrensning
- Pålidelig vandkvalitet sikrer reproducerbare resultater
- Nem betjening; ingen brugsanvisning nødvendig
- Optimal kontrol af konstant vandflow og ensartet vandkvalitet uden ekstra omkostninger
- Forhindrer brugerbetjeningsfejl
- Understøtter pålidelig registrering af vigtige data
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM |
| Ledningsevne | 0.055 |
| Bakterieindhold | <1 CFU/l |
| Fødevandstilslutning | 3/8 tommer |
| Fodervandsovervågning | Nej |
| Fødevandskilde | Destilleret, DI, RO, EDI |
| Flowhastighed | 1,7 l/min. |
| Produkt Vandtype | Type 1 |
| Fjernbetjent dispenser | Nej |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm |
| Vis mere |