Få mere at vide
Sartorius arium™ ionbytterharpiks
Shop alle Sartorius produkter
Til brug med (udstyr):
615DI Deionization Cartridges
Beskrivelse
arium™ genopfyldningspakke med ionbytterharpiksblanding i 25l PE-pose til komplette deioniseringspatroner
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 615DI Deionization Cartridges |
| Type | Ionbytterharpiks |
| Til brug med (applikation) | Fjern kationer og anioner fra vandet ved at udveksle H+ og OH- |