Få mere at vide
Sartorius arium™ Distributionspumpe
Artikelnummer. 14861372 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Dybde (engelsk):
8,5 tommer
9,4 tommer
Elektriske krav:
110 V 50/60 Hz
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (engelsk) Elektriske krav Pakningsstørrelse
14861372 8,5 tommer 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
15903020 9,4 tommer 110 V 50/60 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 14861372 Leverandør Sartorius Leverandørnr. H2OADP20
På lager
Valgfri ekstra pumpe til brug med 20L arium™ Bagtank
En valgfri ekstra pumpe til en 20l posetank
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stuetemperatur 35 °C
Til brug med (udstyr) Arium Bagtank 20 L
Type Distributionspumpe
Beskyttelsesklasse IP 20
Dimensioner (L x B x H) 78,7 x 4,33 x 5,8 tommer. (200 x 11 x 14,8 cm)
Længde (engelsk) 78,7 tommer.
Længde (metrisk) 200 cm
Bredde (engelsk) 4,33 tommer
Bredde (metrisk) 11 cm
Højde (engelsk) 5,8 tommer
Højde (metrisk) 14.8 cm
Dybde (engelsk) 8,5 tommer
Dybde (metrisk) 21.6 cm
Vægt (engelsk) 6.3 lb.
Vægt (metrisk) 2.9 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 220 V
Frekvens 50 Hz