Få mere at vide
Sartorius arium™ Bagtank
Artikelnummer. 15913020 Shop alle Sartorius produkter
Flowhastighed:
1.5
2
3
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15913020
Brand: Sartorius H2OAOV100US
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
arium™ Posetank med integreret udluftningsfilter for at beskytte mod CO2-forurening
  • Integreret udluftningsfilter med kontraventil beskytter sikkert mod CO2-forurening
  • Valgfri ruller giver højeste fleksibilitet
  • Nem udskiftning af arium™ poser, uden tidskrævende desinficering
  • Høj driftssikkerhed, ingen brug af rengøringsmidler
  • Fås i 20l, 50l og 100l volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 L
Til brug med (udstyr) Arium Comfort I, Comfort II, Advance RO/EDI
Type Bagtank med pumpe
Flowhastighed 3
Materiale Rustfrit stål, plast
Temperatur (metrisk) Drift 2 °C til 35 °C
Bredde (metrisk) 51.4 cm
Højde (metrisk) 85.2 cm
Dybde (metrisk) 58.7 cm
Elektriske krav 115 VAC 60 Hz
Spænding 115 VAC
Frekvens 60 Hz