Få mere at vide
Sartorius arium™ Bagtank
Shop alle Sartorius produkter
Flowhastighed:
1.5
2
3
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Integreret udluftningsfilter med kontraventil beskytter sikkert mod CO2-forurening
- Valgfri ruller giver højeste fleksibilitet
- Nem udskiftning af arium™ poser, uden tidskrævende desinficering
- Høj driftssikkerhed, ingen brug af rengøringsmidler
- Fås i 20l, 50l og 100l volumen.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Til brug med (udstyr) | Arium Comfort I, Comfort II, Advance RO/EDI |
| Type | Bagtank uden pumpe |
| Flowhastighed | 1.5 |
| Materiale | Rustfrit stål, plast |
| Temperatur (metrisk) Drift | 2 °C til 35 °C |
| Bredde (metrisk) | 16.6 cm |
| Højde (metrisk) | 80.8 cm |
| Dybde (metrisk) | 43.7 cm |