Få mere at vide
Sartorius arium™ Taske til arium Bagtank
Artikelnummer. p-4597916 Shop alle Sartorius produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
50 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 14801382
Brand: Sartorius H2OCBS20
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
arium™ Tasken beskytter brugeren mod rengøringsprocesser med farlige kemikalier
arium™ taske er lavet af S71 film og bruges i arium™ bagtanks.I modsætning til andre typiske vandtanke, er den arium™ taske beskytter brugerne, ved at rengøringsprocesser med farlige kemikalier undgås.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 l
Til brug med (udstyr) Arium Bagtank System
Type Taske
Materiale S71 film
Bredde (metrisk) 16.6 cm
Højde (metrisk) 86.5 cm
Dybde (metrisk) 43.7 cm