Beskrivelse
arium™ taske er lavet af S71 film og bruges i arium™ bagtanks.I modsætning til andre typiske vandtanke, er den arium™ taske beskytter brugerne, ved at rengøringsprocesser med farlige kemikalier undgås.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| Til brug med (udstyr) | Arium Bagtank System |
| Type | Taske |
| Materiale | S71 film |
| Bredde (metrisk) | 25.4 cm |
| Højde (metrisk) | 43 cm |
| Dybde (metrisk) | 58.7 cm |