Beskrivelse
For Vivacell 20, 70, 100 og 250 modeller. Komplet med trykmåler, regulator, overtrykssikkerhedsventil, hunstik til Sartorius Stedim Biotech trykprodukter og 1 m forlængerledning (4 mm pneumatisk slange) med han- og hunstik og 1 m 6 mm indløbsslange.
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Genanvendelig |
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Lufttryksregulator |
| Til brug med (udstyr) | Vivacell 20, 70, 100 og 250 |