Få mere at vide
Sartorius Tilbehør til MD8 Airscan™ Luftprøveudtager
Artikelnummer. 15942580 Shop alle Sartorius produkter
Type:
Adapter
Aluminium stik
Filterholder
Filterstak af aluminium
Fjernbetjening
Mellemadapterring
Stik
Stiksæt af aluminium
Til brug med (applikation):
Adapter til engangsgelatine til at passe på MD8-indløbet
Connector SF Forbinder fleksibel slange til filterholder til triclamp
Fjernbetjening af pc'en
Forbinder airscan til isolator via fleksibel PVC-slange og filterkapsel
Holder 80 mm gelatinefiltre
Konnektor GS Forbinder luftprøvetagningsindtaget til fleksibel slange
Kulturmedieplader
Stak med 10 åbne filterholdere
Stik 17658 og 17659
Til udskiftning af aluminiumsstak mellem (midt) del
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15942580
Brand: Sartorius 17656
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til brug med MD8 Airscan™ Luftprøveudtager. MD8 bruges til kvantitativ påvisning af luftbårne organismer, hovedsageligt i sterile områder i klasse A/B renrum, isolatorer eller blæse-fyld-forseglingsmaskiner.
Tilbehør
Adapter, stik - 14-555-869
  • Forbinder airscan til isolator via fleksibel PVC-slange og filterkapsel
  • DN 30 slange modhage til 1 til 11 tommer sanitær flange
Adapter, stik - 14-555-890
  • Forbinder airscan til isolator via silikoneslange og filterkapsel
  • DN 25 slange modhage til 1 til 11 tommer sanitær flange
Adapter, plade - 14-555-876
  • Til kulturmedieplader
Adapter, Ring - 14-555-912
  • Udskiftningsdel til aluminiumsstabel
  • Mellem (midter) del
Aluminiumsstabel - 14-555-878
  • Stak med 10 åbne filterholdere
Kalibreringssæt - 14-555-868
  • Bærbar flowhastighedsmåler til MD8-seriens luftprøvetagere
Kapsel, Sartoflor - 14-555-889
  • Med PTFE membran og sanitær flange ind- og udløb
  • Til steril luftfiltrering indsat mellem MD8 airscan og isolator
Bæretaske - 14-555-873
  • Stabil kuffert til transport og opbevaring af enhed og tilbehør
Klemme, flange - 14-555-891
  • Til 1 til 11 tommer sanitære flanger
Stik - 14-555-879
  • Aluminium
  • Sæt med stik til MD 8 (SM 16743/44)
Stik - 14-555-909
  • Aluminium
  • Forbinder luftprøvetagerens indløb til fleksibel slange
Stik - 14-555-910
  • Aluminium
  • Forbinder fleksibel slange til filterholder/adapter
Stik - 14-555-911
  • Fleksibel slange til filterholder/adapter (SF)
  • Til triclamp
Filterholder - 14-555-880
  • Holder 80 mm gelatinefiltre
  • Udskiftningsdel til aluminiumsstakken
Filterholder - 14-555-884
  • Adapter til gelatinefilterenheder (engangsgelatine) til at passe på MD8-indløbet
O-ring - 14-555-922
  • 7,5 x 1,5 mm
Fjernbetjening - 14-555-877
  • Til brug med pc (dialogsystemsoftware)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) MD8 Airscan Luftprøveudtager
Materiale Aluminium
Til brug med (applikation) Stak med 10 åbne filterholdere
Type Filterstak af aluminium