Få mere at vide
Sartorius Tilbehør til MD8 Airscan™ Luftprøveudtager
Artikelnummer. 11735775 Shop alle Sartorius produkter
Type:
Adapter
Aluminium stik
Filterholder
Filterstak af aluminium
Fjernbetjening
Mellemadapterring
Stik
Stiksæt af aluminium
Til brug med (applikation):
Adapter til engangsgelatine til at passe på MD8-indløbet
Connector SF Forbinder fleksibel slange til filterholder til triclamp
Fjernbetjening af pc'en
Forbinder airscan til isolator via fleksibel PVC-slange og filterkapsel
Holder 80 mm gelatinefiltre
Konnektor GS Forbinder luftprøvetagningsindtaget til fleksibel slange
Kulturmedieplader
Stak med 10 åbne filterholdere
Stik 17658 og 17659
Til udskiftning af aluminiumsstak mellem (midt) del
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11735775
Brand: Sartorius 1ZE0004
Tilbehør til brug med MD8 Airscan™ Luftprøveudtager. MD8 bruges til kvantitativ påvisning af luftbårne organismer, hovedsageligt i sterile områder i klasse A/B renrum, isolatorer eller blæse-fyld-forseglingsmaskiner.
Accessories
Adapter, Connector - 14-555-869
  • Connects airscan to isolator via flexible PVC hose and filter capsule
  • DN 30 hose barb to 1 to 11 in. sanitary flange
Adapter, Connector - 14-555-890
  • Connects airscan to isolator via silicone tubing and filter capsule
  • DN 25 hose barb to 1 to 11 in. sanitary flange
Adapter, Plate - 14-555-876
  • For culture media plates
Adapter, Ring - 14-555-912
  • Replacement part for aluminum stack
  • Intermediate (middle) part
Aluminum Stack - 14-555-878
  • Stack of 10 open filter holders
Calibration Kit - 14-555-868
  • Portable flowrate measuring device for the MD8 series air samplers
Capsule, Sartoflor - 14-555-889
  • With PTFE membrane and sanitary flange inlet and outlet
  • For sterile air filtration inserted between the MD8 airscan and isolator
Carrying Case - 14-555-873
  • Stable case for the transport and the storage of unit and accessories
Clamp, Flange - 14-555-891
  • For 1 to 11 in. sanitary flanges
Connector - 14-555-879
  • Aluminum
  • Set of connectors for MD 8 (SM 16743/44)
Connector - 14-555-909
  • Aluminum
  • Connects air sampler inlet to flexible hose
Connector - 14-555-910
  • Aluminum
  • Connects flexible hose to filter holder/adapter
Connector - 14-555-911
  • Flexible hose to filter holder/adapter (S-F)
  • For triclamp
Filter Holder - 14-555-880
  • Holds 80 mm gelatin filters
  • Replacement part for the aluminum stack
Filter Holder - 14-555-884
  • Adapter for gelatin filter units (gelatin disposables) to fit on the MD8 inlet
O-Ring - 14-555-922
  • 7.5 x 1.5 mm
Remote Control - 14-555-877
  • For use with PC (dialog system software)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Reusable
Til brug med (udstyr) MD8 Airscan Air Sampler
Til brug med (applikation) Fjernbetjening af pc'en
Type Fjernbetjening