Få mere at vide
Sartorius Tilbehør til Combisart™ Systemer: Woulffs flaske
Shop alle Sartorius produkter
Display Type:
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Volumen, 500 ml
- Med stophane
- Til beskyttelse af vakuumpumpe
- Anvendes mellem sugekolbe og vakuumkilde
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Woulfs Flaske |
| Display Type | Ingen |
| Kapacitet (metrisk) | 500mL |
| Materiale | Glas |
| Til brug med (applikation) | Beskyttelse af vakuumpumpe, brugt mellem sugekolbe og vakuumkilde |
| Til brug med (udstyr) | Anvendes mellem sugekolbe og vakuumkilde |
| Inkluderer | Stop pik |