Få mere at vide
Sartorius Absorberende puder
Artikelnummer. 10028050 Shop alle Sartorius produkter
Farve:
Grå
Grøn
Gray
Green
Hvid
Mørkegrøn
Sort
White
Medietype:
Azid
Bismuth Sulfit
Bismuth Sulfite
Caso
Cetrimide
Chapman
Chromocult
ECD
Endo
Glucose Trypton
Gærekstrakt
Jus de Tomate
Lysine
MacConkey
Orange Serum
R2A
Sabouraud Agar
Schaufus Pottinger
Standard
Standard TTC
TGE
Teepol
Tergitol TTC
VLB-S7-S
Wallerstein
Weman
m-FC
Porestørrelse:
0,45 μm
0.45μm
0,65 μm
0.65μm
0,8 μm
1,2 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10028050
Brand: Sartorius 1407450N
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sterile, dehydrerede dyrkningsmedier, som indsættes individuelt i en petriskål og steriliseres
Sartorius Næringspudesæt bruges i membranfiltermetoderne. Membranfiltermetoden gør det muligt at teste store prøvevolumener med lavt mikrobielt antal. Inhibitorer, såsom æteriske olier eller desinfektionsmidler, kan skylles ud efter filtrering, før inkubation. Praktiske og nemme at håndtere, Nutrient Pads reducerer arbejdskraft og forenkler mange mikrobiologiske testprocedurer. Mikroorganismer kræver passende dyrkningsmedier for optimal vækst. Næringspudesæt er sterile, dehydrerede dyrkningsmedier. Når de er fugtet med 3,0 - 3,5 ml sterilt og demineraliseret (eller destilleret) vand, er de klar til brug med det samme. Fugtniveauet er optimalt, når en overskydende ring af vand omgiver NPS er synlig. Alle typer af næringspuder leveres med passende membranfiltre, som også er individuelt, sterilt emballeret. Membranfiltrene, der er skræddersyet til at opfylde de særlige krav til mikrobiel detektion, fås med 47 eller 50 mm diameter. Standarden NPS æsken indeholder 100 sterile næringsstofpuder, som hver lægges individuelt i en petriskål og steriliseres. Ti hver af disse petriskåle er forseglet i en aluminiumspose. Denne specielle emballage i poser beskytter de følsomme formelbestanddele i næringspuden under transport og opbevaring mod udsving i luftfugtighed og temperatur. Som et resultat garanterer det den høje kvalitet af NPS gennem hele deres holdbarhed op til 24 måneder. Mere end 30 forskellige typer næringspuder er tilgængelige for at opfylde de forskellige formål med mikrobiologisk analyse. Ud over det europæiske drikkevandsdirektiv overholder de andre internationale regler og anbefalinger: internationale farmakopéer, DIN og ISO standarder, de amerikanske standarder for vand og fødevarer, mineralvandsbestemmelser, bryggeriretningslinjer, såsom MEBAC eller EBC, og anbefalinger fra fødevareindustrien, såsom LMBG, NCA og ICUMSA, osv.
  • problemfri opbevaring op til 24 måneder
  • økonomisk ved tids- og omkostningsbesparende
  • i henhold til internationale standarder og referencer
  • nem håndtering
  • valideringsvejledning tilgængelig
  • ensartet kvalitet
  • meget alsidig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN og ISO standarder
Farve Grøn
Form Dehydreret
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype Chapman
Produkttype Næringspude
Sterilitet Steril
Test Type Mikrobiel påvisning
Til brug med (applikation) Staphylococci, Staph. Aureus
Gitter farve Hvid
Emballagetype Individuelt pakket
Porestørrelse 0,45 μm
Diameter (engelsk) Udvendig 1,96 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 5 cm