Få mere at vide
Sartorius Absorberende puder
Artikelnummer. 11843282 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Farve:
Grå
Grøn
Grå
Grøn
Hvid
Mørkegrøn
Sort
Medietype:
Azid
Bismut-sulfit
Bismuth Sulfit
Caso
Cetrimide
Chapman
Chromocult
ECD
Endo
Glucose Trypton
Gærekstrakt
Jus de Tomate
Lysin
MacConkey
Orange Serum
R2A
Sabouraud Agar
Schaufus Pottinger
Standard
Standard TTC
TGE
Teepol
Tergitol TTC
VLB-S7-S
Wallerstein
Weman
m-FC
Porestørrelse:
0,45 μm
0,65 μm
0,8 μm
1,2 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Medietype Porestørrelse Pakningsstørrelse
11843282 Grå Schaufus Pottinger 0,8 μm Pakke med 100
11700666 Mørkegrøn TGE 0,45 μm Pakke med 100
11750676 Grøn Wallerstein 0,45 μm Pakke med 100
10108681 Mørkegrøn Gærekstrakt 0,45 μm Pakke med 100
10622602 Sort Chromocult 0,45 μm Pakke med 100
10637461 Mørkegrøn Azid 0,45 μm Pakke med 100
10424271 Grøn Tergitol TTC 0,45 μm Pakke med 100
10624371 Mørkegrøn Caso 0,45 μm Pakke med 100
10144231 Grøn Schaufus Pottinger 1,2 μm Pakke med 100
10028050 Grøn Chapman 0,45 μm Pakke med 100
10129330 Grøn ECD 0,45 μm Pakke med 100
10357451 Grøn MacConkey 0,45 μm Pakke med 100
10557521 Hvid Endo 0,45 μm Pakke med 100
10179180 Grøn Standard TTC 0,45 μm Pakke med 100
10767361 Grøn Bismut-sulfit 0,45 μm Pakke med 100
10078020 Grå Bismuth Sulfit 0,65 μm Pakke med 100
10707941 Hvid VLB-S7-S 0,45 μm Pakke med 100
10537331 Grøn Lysin 0,65 μm Pakke med 100
10189420 Grå Orange Serum 0,45 μm Pakke med 100
10738131 Grøn Standard 0,45 μm Pakke med 100
10245751 Grå Weman 0,45 μm Pakke med 100
10184271 Hvid Glucose Trypton 0,45 μm Pakke med 100
10409511 Hvid Teepol 0,45 μm Pakke med 100
10092411 Hvid m-FC 0,45 μm Pakke med 100
10261841 Grå Sabouraud Agar 0,65 μm Pakke med 100
10708711 Hvid Schaufus Pottinger 0,65 μm Pakke med 100
10748131 Hvid Cetrimide 0,45 μm Pakke med 100
10595701 Grøn Jus de Tomate 0,45 μm Pakke med 100
11770666 Grå Schaufus Pottinger 0,65 μm Pakke med 100
10225611 Grøn R2A 0,45 μm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Product Code. 11843282 Supplier Sartorius Supplier No. 1408050N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1860.00 DKK
    1514.24 DKK / Pakke med 100
    Spare 345.76 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Sterile, dehydrerede dyrkningsmedier, som indsættes individuelt i en petriskål og steriliseres
Sartorius Næringspudesæt bruges i membranfiltermetoderne. Membranfiltermetoden gør det muligt at teste store prøvevolumener med lavt mikrobielt antal. Inhibitorer, såsom æteriske olier eller desinfektionsmidler, kan skylles ud efter filtrering, før inkubation. Praktiske og nemme at håndtere, Nutrient Pads reducerer arbejdskraft og forenkler mange mikrobiologiske testprocedurer. Mikroorganismer kræver passende dyrkningsmedier for optimal vækst. Næringspudesæt er sterile, dehydrerede dyrkningsmedier. Når de er fugtet med 3,0 - 3,5 ml sterilt og demineraliseret (eller destilleret) vand, er de klar til brug med det samme. Fugtniveauet er optimalt, når en overskydende ring af vand omgiver NPS er synlig. Alle typer af næringspuder leveres med passende membranfiltre, som også er individuelt, sterilt emballeret. Membranfiltrene, der er skræddersyet til at opfylde de særlige krav til mikrobiel detektion, fås med 47 eller 50 mm diameter. Standarden NPS æsken indeholder 100 sterile næringsstofpuder, som hver lægges individuelt i en petriskål og steriliseres. Ti hver af disse petriskåle er forseglet i en aluminiumspose. Denne specielle emballage i poser beskytter de følsomme formelbestanddele i næringspuden under transport og opbevaring mod udsving i luftfugtighed og temperatur. Som et resultat garanterer det den høje kvalitet af NPS gennem hele deres holdbarhed op til 24 måneder. Mere end 30 forskellige typer næringspuder er tilgængelige for at opfylde de forskellige formål med mikrobiologisk analyse. Ud over det europæiske drikkevandsdirektiv overholder de andre internationale regler og anbefalinger: internationale farmakopéer, DIN og ISO standarder, de amerikanske standarder for vand og fødevarer, mineralvandsbestemmelser, bryggeriretningslinjer, såsom MEBAC eller EBC, og anbefalinger fra fødevareindustrien, såsom LMBG, NCA og ICUMSA, osv.
  • problemfri opbevaring op til 24 måneder
  • økonomisk ved tids- og omkostningsbesparende
  • i henhold til internationale standarder og referencer
  • nem håndtering
  • valideringsvejledning tilgængelig
  • ensartet kvalitet
  • meget alsidig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance DIN og ISO standarder
Farve Grå
Form Dehydreret
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype Schaufus Pottinger
Produkttype Næringspude
Sterilitet Steril
Test Type Mikrobiel påvisning
Til brug med (applikation) Gær og skimmelsvampe
Gitter farve Hvid
Emballagetype Individuelt pakket
Porestørrelse 0,8 μm
Diameter (engelsk) Udvendig 1,96 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 5 cm