Få mere at vide
Sartorius Kvalitativ karakter 292 a filterpapirer
Artikelnummer. 10006981 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
55 mm
70 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10006981 55 mm Pakke med 100
15992900 320 mm Pakke med 100
10168531 70 mm Pakke med 100
10619222 125 mm Pakke med 100
10302122 150 mm Pakke med 100
10495981 185 mm Pakke med 100
10062401 110 mm Pakke med 100
10260672 240 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10006981 Leverandør Sartorius Leverandørnr. FT3215055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.75 DKK
    75.83 DKK / Pakke med 100
    Spare 16.92 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Disse filterpapirer er særligt velegnede til kvalitative analyser, der kræver et lavt askeindhold.
  • Rene bomuldslinters eller bomuldslinters med raffineret pulp
  • Ingen tilsætningsstoffer, såsom vådforstærkende midler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format disk
Materiale Bomuld linters
Partikelretention 4 til 7μ m
Porestørrelse 4 til 7μ m
Filtreringshastighed 97 sek.
Grad 292 a
Mængde 100/Pk.
Tykkelse (metrisk) 0.19 mm
Type Kvalitativt filterpapir
Diameter (metrisk) 55 mm
Til brug med (udstyr) Konisk tragt