Description
Fremstillet af raffineret pulp og bomuldslinters med en> 95 %α -celluloseindhold. Askeindhold< 0,1% i henhold til DIN 54370. Vådforstærket.
Specifications
Specifications
| Format | disk |
| Til brug med (udstyr) | Konisk tragt |
| Materiale | Bomuldslinters, raffineret papirmasse |
| Partikelretention | 2 til 3μ m |
| Porestørrelse | 2 til 3μ m |
| Filtreringshastighed | 180 sek. |
| Grad | 1291 |
| Mængde | 100/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.16 mm |
| Type | Kvalitativt filterpapir |
| Show More |