Få mere at vide
Sartorius Sartolab™ Engangsopbevaringsflaske i polystyren
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17434412 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Prøvevolumen:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Prøvevolumen Pakningsstørrelse
17434412 1000 ml -
17404412 150 ml -
17414412 250 ml Pakke med 12
17424412 500 ml Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17434412 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 18025E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.50 DKK
    582.14 DKK / Pakke med 12
    Spare 310.36 DKK
    34% Slukket
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Sartorius Sartolab engangs polystyrenflasker til opbevaring af medier, buffere og andre vandige opløsninger.
  • Flaskerne kan bruges med alle Sartolab™ RF ∣ BT vakuumfiltreringsenheder med en halsstørrelse på 45 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Materiale (membran) Polystyren
Sterilitet Steril
Til brug med (udstyr) Sartolab
Prøvevolumen 1000 ml