Få mere at vide
Sartorius Sartolab™ Engangsopbevaringsflaske i polystyren
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17404412 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Prøvevolumen:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Prøvevolumen unitSize
17404412 150 ml -
17414412 250 ml Pakke med 12
17424412 500 ml Pakke med 12
17434412 1000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17404412 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 18022E
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sartorius Sartolab engangs polystyrenflasker til opbevaring af medier, buffere og andre vandige opløsninger.
  • Flaskerne kan bruges med alle Sartolab™ RF ∣ BT vakuumfiltreringsenheder med en halsstørrelse på 45 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Sartolab
Materiale Polystyren
Materiale (membran) Polystyren
Prøvevolumen 150 ml