Learn More
Sartorius Sartolab™ RF-vakuumfiltreringsenhed
Shop All Sartorius Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Porestørrelse:
0,1 μm
0,22μ m
0,45 μm
Prøvevolumen:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Description
Består af:
- En gradueret tragt med en polyethersulfon (PES) membran, en vakuumadapter og et låg
- En flaske, med eksamen og skrivefelt
- En rørforbindelse til vakuumforbindelse (til selvstændig filtrering)
- Et skruelåg til opbevaring af filtratet (individuelt pakket for at bevare steriliteten)
Advantages:
- Højeste flowhastigheder med et stort filtreringsområde
- Intet tab af protein med en lav proteinaffinitetsmembran
- Lavt hold-up volumen på grund af en optimeret membranstøtte
- Kan bruges som selvstændigt system eller med Sartolab™ Multistation, som tillader parallel filtrering af op til 6 prøver
Specifications
Specifications
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Vakuum filter |
| Til brug med (udstyr) | Sartolab RF |
| Materiale | Polystyren |
| Materiale (membran) | PES |
| Porestørrelse | 0,1 μm |
| Prøvevolumen | 250 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Inkluderer | Modtagerflaske |
| Type | Vakuum filter |
| Show More |