Få mere at vide
Sartorius Sartolab™ RF-vakuumfiltreringsenhed
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17494412 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,1 μm
0,22μ m
0,45 μm
Prøvevolumen:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Prøvevolumen
17494412 0,22μ m 1000 ml
17444412 0,1 μm 250 ml
17454412 0,1 μm 1000 ml
17464412 0,22μ m 150 ml
17474412 0,22μ m 250 ml
17484412 0,22μ m 500 ml
17444422 0,45 μm 150 ml
17454422 0,45 μm 250 ml
17464422 0,45 μm 500 ml
17474422 0,45 μm 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17494412 Fornitore Sartorius N. del fornitore 180E05E
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Visualizza tutte le promozioni
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Sartorius Sartolab™ RF-vakuumfiltreringsenheder er engangsenheder til sterilfiltrering af en prøve.
Består af:
  • En gradueret tragt med en polyethersulfon (PES) membran, en vakuumadapter og et låg
  • En flaske, med eksamen og skrivefelt
  • En rørforbindelse til vakuumforbindelse (til selvstændig filtrering)
  • Et skruelåg til opbevaring af filtratet (individuelt pakket for at bevare steriliteten)
Advantages:
  • Højeste flowhastigheder med et stort filtreringsområde
  • Intet tab af protein med en lav proteinaffinitetsmembran
  • Lavt hold-up volumen på grund af en optimeret membranstøtte
  • Kan bruges som selvstændigt system eller med Sartolab™ Multistation, som tillader parallel filtrering af op til 6 prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Engangs Engangsbrug
Filtertype Vakuum filter
Materiale Polystyren
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,22μ m
Sterilitet Steril
Inkluderer Modtagerflaske
Type Vakuum filter
Volumen (metrisk) 1 L
Til brug med (udstyr) Sartolab RF
Prøvevolumen 1000 ml
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.