Få mere at vide
Sartorius Sartolab™ RF-vakuumfiltreringsenhed
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17464422 Shop alle Sartorius produkter
Porestørrelse:
0,1 μm
0,22μ m
0,45 μm
Prøvevolumen:
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Artikelnummer. 17464422
Brand: Sartorius 180F04E
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sartorius Sartolab™ RF-vakuumfiltreringsenheder er engangsenheder til sterilfiltrering af en prøve.
Består af:
  • En gradueret tragt med en polyethersulfon (PES) membran, en vakuumadapter og et låg
  • En flaske, med eksamen og skrivefelt
  • En rørforbindelse til vakuumforbindelse (til selvstændig filtrering)
  • Et skruelåg til opbevaring af filtratet (individuelt pakket for at bevare steriliteten)
Advantages:
  • Højeste flowhastigheder med et stort filtreringsområde
  • Intet tab af protein med en lav proteinaffinitetsmembran
  • Lavt hold-up volumen på grund af en optimeret membranstøtte
  • Kan bruges som selvstændigt system eller med Sartolab™ Multistation, som tillader parallel filtrering af op til 6 prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Vakuum filter
Til brug med (udstyr) Sartolab RF
Materiale Polystyren
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,45 μm
Prøvevolumen 500 mL
Sterilitet Steril
Inkluderer Modtagerflaske
Type Vakuum filter
Volumen (metrisk) 500 mL