Få mere at vide
Sartorius Sartolab™ RF-vakuumfiltreringsenhed
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17464412 Shop alle Sartorius produkter
Porestørrelse:
0,1 μm
0,22μ m
0,45 μm
Prøvevolumen:
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Artikelnummer. 17464412
Brand: Sartorius 180E02E
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sartorius Sartolab™ RF-vakuumfiltreringsenheder er engangsenheder til sterilfiltrering af en prøve.
Består af:
  • En gradueret tragt med en polyethersulfon (PES) membran, en vakuumadapter og et låg
  • En flaske, med eksamen og skrivefelt
  • En rørforbindelse til vakuumforbindelse (til selvstændig filtrering)
  • Et skruelåg til opbevaring af filtratet (individuelt pakket for at bevare steriliteten)
Advantages:
  • Højeste flowhastigheder med et stort filtreringsområde
  • Intet tab af protein med en lav proteinaffinitetsmembran
  • Lavt hold-up volumen på grund af en optimeret membranstøtte
  • Kan bruges som selvstændigt system eller med Sartolab™ Multistation, som tillader parallel filtrering af op til 6 prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Vakuum filter
Til brug med (udstyr) Sartolab RF
Materiale Polystyren
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,22μ m
Prøvevolumen 150 mL
Sterilitet Steril
Inkluderer Modtagerflaske
Type Vakuum filter
Volumen (metrisk) 150 mL