Få mere at vide
Sartorius Sartolab™ RF-vakuumfiltreringsenhed
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17444412 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,1 μm
0,22μ m
0,45 μm
Prøvevolumen:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Prøvevolumen
17444412 0,1 μm 250 ml
17454412 0,1 μm 1000 ml
17464412 0,22μ m 150 ml
17474412 0,22μ m 250 ml
17484412 0,22μ m 500 ml
17494412 0,22μ m 1000 ml
17444422 0,45 μm 150 ml
17454422 0,45 μm 250 ml
17464422 0,45 μm 500 ml
17474422 0,45 μm 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17444412 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 180D03E
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sartorius Sartolab™ RF-vakuumfiltreringsenheder er engangsenheder til sterilfiltrering af en prøve.
Består af:
  • En gradueret tragt med en polyethersulfon (PES) membran, en vakuumadapter og et låg
  • En flaske, med eksamen og skrivefelt
  • En rørforbindelse til vakuumforbindelse (til selvstændig filtrering)
  • Et skruelåg til opbevaring af filtratet (individuelt pakket for at bevare steriliteten)
Advantages:
  • Højeste flowhastigheder med et stort filtreringsområde
  • Intet tab af protein med en lav proteinaffinitetsmembran
  • Lavt hold-up volumen på grund af en optimeret membranstøtte
  • Kan bruges som selvstændigt system eller med Sartolab™ Multistation, som tillader parallel filtrering af op til 6 prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Vakuum filter
Til brug med (udstyr) Sartolab RF
Materiale Polystyren
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,1 μm
Prøvevolumen 250 ml
Sterilitet Steril
Inkluderer Modtagerflaske
Type Vakuum filter
Volumen (metrisk) 250 mL