Få mere at vide
Beschreibung
- Engangsenheder til sterilfiltrering eller klaring af prøvevolumener op til 50 ml
- Polyethersulfon asymmetrisk membran giver hurtige flowhastigheder og sikrer lav proteinbinding og ekstraherbare
- Individuelt pakket, sterilt og klar til brug
- Enheden inkluderer en tragt, med støvdæksel, et 50 ml konisk rør, med inddeling og skrivefelt, en slangeforbindelse til vakuumforbindelse, et skruelåg til opbevaring af dit filtrat
- Designet af den gule adapter, der forbinder tragten med det koniske rør sikrer en vakuumtæt forsegling
- Højeste flowhastigheder med en asymmetrisk membran og et stort overfladeareal
- Intet tab af protein med en meget lav proteinbindingsmembran
- Lav dødvolumen takket være en optimeret membranstøtte
- Minimeret risiko for kontaminering med en komplet brugsklar enhed (ingen yderligere overførsel af væske nødvendig til opbevaring)
- Kan bruges som et selvstændigt system eller med Sartolab™ MultiStation, som tillader parallel filtrering af op til 6 prøver
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | Med modtagerflaske (RF) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Vakuum filter |
| Til brug med (udstyr) | MultiStation |
| Materiale | Polystyren |
| Materiale (membran) | PES |
| Porestørrelse | 0,22μ m |
| Prøvevolumen | 50 mL |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Vakuumfiltrering |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?