Få mere at vide
Sartorius Sartolab™ PES vakuumfiltreringsenhed
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16585010 Shop alle Sartorius produkter
Porestørrelse:
0,22μ m
0,45 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 16585010
Brand: Sartorius 180F012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PES-vakuumfiltreringsenhed med RF designet til 50 ml prøver.
  • Engangsenheder til sterilfiltrering eller klaring af prøvevolumener op til 50 ml
  • Polyethersulfon asymmetrisk membran giver hurtige flowhastigheder og sikrer lav proteinbinding og ekstraherbare
  • Individuelt pakket, sterilt og klar til brug
  • Enheden inkluderer en tragt, med støvdæksel, et 50 ml konisk rør, med inddeling og skrivefelt, en slangeforbindelse til vakuumforbindelse, et skruelåg til opbevaring af dit filtrat
  • Designet af den gule adapter, der forbinder tragten med det koniske rør sikrer en vakuumtæt forsegling
  • Højeste flowhastigheder med en asymmetrisk membran og et stort overfladeareal
  • Intet tab af protein med en meget lav proteinbindingsmembran
  • Lav dødvolumen takket være en optimeret membranstøtte
  • Minimeret risiko for kontaminering med en komplet brugsklar enhed (ingen yderligere overførsel af væske nødvendig til opbevaring)
  • Kan bruges som et selvstændigt system eller med Sartolab™ MultiStation, som tillader parallel filtrering af op til 6 prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med modtagerflaske (RF)
Engangs Engangsbrug
Filtertype Vakuum filter
Til brug med (udstyr) MultiStation
Materiale Polystyren
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,45 μm
Prøvevolumen 50 mL
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Vakuumfiltrering
Type Filtreringsenhed
Volumen (metrisk) 150 mL
Volumen (metrisk) modtager 50 mL