Description
- Engangsenheder til sterilfiltrering eller klaring af prøvevolumener op til 50 ml
- Polyethersulfon asymmetrisk membran giver hurtige flowhastigheder og sikrer lav proteinbinding og ekstraherbare
- Individuelt pakket, sterilt og klar til brug
- Enheden inkluderer en tragt, med støvdæksel, et 50 ml konisk rør, med inddeling og skrivefelt, en slangeforbindelse til vakuumforbindelse, et skruelåg til opbevaring af dit filtrat
- Designet af den gule adapter, der forbinder tragten med det koniske rør sikrer en vakuumtæt forsegling
- Højeste flowhastigheder med en asymmetrisk membran og et stort overfladeareal
- Intet tab af protein med en meget lav proteinbindingsmembran
- Lav dødvolumen takket være en optimeret membranstøtte
- Minimeret risiko for kontaminering med en komplet brugsklar enhed (ingen yderligere overførsel af væske nødvendig til opbevaring)
- Kan bruges som et selvstændigt system eller med Sartolab™ MultiStation, som tillader parallel filtrering af op til 6 prøver
Specifications
Specifications
| Oversigt | Med modtagerflaske (RF) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Vakuum filter |
| Materiale | Polystyren |
| Materiale (membran) | PES |
| Porestørrelse | 0,22μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Vakuumfiltrering |
| Type | Filtreringsenhed |
| Volumen (metrisk) | 150 mL |
| Show More |