Beskrivelse
- Højeste strømningshastigheder med en stor filtreringsoverflade (20 cm² )
- Intet tab af protein med en lav bindingsmembran
- Lavt dødvolumen på grund af en optimeret membranstøtte
- Versioner fås med forfilter til løsninger med høj partikelbelastning
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Forfilter |
| Materiale | Polycarbonat |
| Materiale (membran) | PES |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 20 cm² |
| Type | Filterenheder |
| Volumen (metrisk) | 1.2 mL |
| Diameter (metrisk) | 61 mm |
| Vis mere |