Få mere at vide
Sartorius Sartolab P20 Plus
BIOPHARMA
Artikelnummer. 18508074 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,45 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Porestørrelse Pakningsstørrelse
18508074 0,45 μm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 18508074 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 18076N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6875.00 DKK
    6626.96 DKK / Pakke med 100
    Spare 248.04 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Trykfiltreringsenhed med forfilter til klaring af partikelhøjbelastede opløsninger fra 100 ml til 5 L.
  • Den har en slangemodhageindgang og en slangemodhageudgang
  • Indeholder en 0,45μ m polyethersulfon (PES) membran
  • Fås i en pakke indeholdende 100 ikke-sterile stykker
  • Anbefales til opløsninger, der er svære at filtrere, såsom medier, der indeholder serum
  • Højeste strømningshastigheder med en stor filtreringsoverflade (20 cm² )
  • Intet tab af protein med en lav bindingsmembran
  • Lavt dødvolumen på grund af en optimeret membranstøtte
  • Versioner fås med forfilter til løsninger med høj partikelbelastning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Forfilter
Materiale Polycarbonat
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 20 cm²
Type Filterenheder
Volumen (metrisk) 1.2 mL
Diameter (metrisk) 61 mm
Til brug med (udstyr) Sartolab P20
Prøvevolumen 10 L