Beskrivelse
- Med en trykfilterfiltreringstype Sartolab leverer P20 de højeste flowhastigheder med en stor filtreringsflade (20 cm²)
- Intet tab af protein med en lav binding membran
- Lavt dødt volumen på grund af en optimeret membranstøtte
- Versioner tilgængelige med forfilter til løsninger med høj partikelbelastning
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | FIFRA(EPA) registreret |
| Farve | Klarhed |
| Stik | Luer-Lock |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polycarbonat |
| Materiale (membran) | PES |
| Porestørrelse | 0,2 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 20 cm⊃2 |
| Vis mere |