Få mere at vide
Sartorius Sartolab P20
BIOPHARMA
Artikelnummer. 18518074 Shop alle Sartorius produkter
Porestørrelse:
0,2μ m
Artikelnummer. 18518074
Brand: Sartorius 18090D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Trykfiltreringsenhed til sterilfiltrering eller klaring af medier, vandige opløsninger og opløsningsmiddelblandinger i batcher fra 100 ml til 5 L.
  • Den har en hun luer-lock indløb og en han luer-lock stikkontakt
  • Højeste strømningshastigheder med en stor filtreringsoverflade (20 cm² )
  • Intet tab af protein med en lav bindingsmembran
  • Lavt dødvolumen på grund af en optimeret membranstøtte
  • Versioner fås med forfilter til løsninger med høj partikelbelastning
  • Sartolab P20 Plus med indbygget forfilter anbefales til opløsninger, der er svære at filtrere, såsom medier, der indeholder serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Klar-til-brug trykfilter
Til brug med (udstyr) Sartolab P20
Materiale Polycarbonat
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,2μ m
Prøvevolumen 5 L
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 20 cm²
Type Trykfilter
Volumen (metrisk) 1 mL
Diameter (metrisk) 61 mm