Beskrivelse
- Til håndfri parallelfiltrering af op til 6 prøver
- Permanent forbundet til vakuumkilde
- Installer nemt vakuumfiltreringsenheder i MultiStation for hurtig og nem filtrering af prøver uden behov for installation af ekstra stik og tidskrævende stabilisering
- Arbejder med Sartolab™ RF 50 vakuumfiltreringsenheder; tragtadapteren på disse enheder er designet til at passe perfekt i beslaget på MultiStation
- Tilslut filtreringsenheden til enheden med et enkelt klik, hvilket sikrer perfekt filterstabilitet
- Med et andet klik aktiverer du vakuumet automatisk og begynder at filtrere
- Du kan nemt manipulere prøver med det roterende hoved i flere retninger
- Hold nemt styr på prøver under filtrering med de nummererede parenteser
- Tidsbesparende (ingen installationstid for hver filterenhed før brug)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Filtertype | Vakuum filter |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Parallelfiltrering af op til 6 prøver |
| Type | Filterholder |
| Til brug med (udstyr) | Sartolab RF/BT enheder |