Få mere at vide
Sartorius Sartobind™ Rapid A Lab
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30178672 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
1 enhed
4 enheder
Pakningsstørrelse:
1 pakke
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30178672 1 enhed 1 pakke
30178671 4 enheder -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30178672 Leverandør Sartorius Leverandørnr. SBLRA025EL1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 DKK
    1082.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 92.89 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Protein A affinitetskromatografienhed tilbyder en hurtig, fleksibel og fremtidssikret løsning til antistofoprensning.
  • Høje flowhastigheder og reducerede opholdstider tager dig fra ækvilibrering til rent antistof på mindre end to minutter.
  • Maksimal dynamisk bindingskapacitet understøtter forberedelsen af din antistofprøve til det højest mulige udbytte og renhed.
  • Enheder, der er klar til brug, undgår behovet for kolonnepakning og bufferafgasning, samtidig med at de muliggør bekvem in-line forfiltrering.
  • Forbedret trykmodstand i en platform, der sikrer pålidelig rensning med eller uden væskekromatografisystem.
  • Fremtidssikret ved design, hvilket sikrer nem overførsel for dine mest lovende mål til klinisk og kommerciel produktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 2,5 til 25 ml/min.
Kolonnetype Affinitet
Stationær fase Agarose eller protein A
Diameter (metrisk) indre søjle 25 mm
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Mængde 1 enhed