Få mere at vide
Sartorius™ Sartobind™ Polypropylene Housing Stabilized Reinforced Cellulose Membrane Q SingleSep Nano Capsules
Shop alle Sartorius produkter
Mængde:
1 Each
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Class VI |
| Materiale (membran) | Anion Exchanger Stabilized Reinforced Cellulose |
| Porestørrelse | 3 to 5 μm |
| Filtreringsområde | 36 cm2 |
| Til brug med (applikation) | For DNA, host cell proteins, endotoxins, viruses contaminant removal applications |
| Materiale til hus | Polypropylene |
| nr. pr. pakke | 1Each |
| Mængde | 1 Each |
| Type | Q SingleSep Nano Capsules |