Få mere at vide
Sartorius™ Sartobind™ Polypropylene Housing Stabilized Reinforced Cellulose Membrane Q SingleSep Nano Capsules
Artikelnummer. 11770316 Shop alle Sartorius produkter
Mængde:
1 Each
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11770316
Brand: Sartorius™ 92IEXQ42DN11
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Class VI
Materiale (membran) Anion Exchanger Stabilized Reinforced Cellulose
Porestørrelse 3 to 5 μm
Filtreringsområde 36 cm2
Til brug med (applikation) For DNA, host cell proteins, endotoxins, viruses contaminant removal applications
Materiale til hus Polypropylene
nr. pr. pakke 1Each
Mængde 1 Each
Type Q SingleSep Nano Capsules