Få mere at vide
Sartorius Sartobind™ Lab LC System Adapter Kit
Artikelnummer. 30178673 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Materiale:
PEEK (Frit)
Artikelnummer. Materiale
30178673 PEEK (Frit)
1 options
Artikelnummer. 30178673 Leverandør Sartorius Leverandørnr. SBLAAU011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00 DKK
    158.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.04 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Konverter nemt Luer-stikkene på enhver Sartobind™ Laboratorieenhed til UNF 10-32 standarden.
  • Høje flowhastigheder og reducerede opholdstider tager dig fra ækvilibrering til rent antistof på mindre end to minutter.
  • Maksimal dynamisk bindingskapacitet understøtter forberedelsen af din antistofprøve til det højest mulige udbytte og renhed.
  • Enheder, der er klar til brug, undgår behovet for kolonnepakning og bufferafgasning, samtidig med at de muliggør bekvem in-line forfiltrering.
  • Forbedret trykmodstand i en platform, der sikrer pålidelig rensning med eller uden væskekromatografisystem.
  • Fremtidssikret ved design, hvilket sikrer nem overførsel for dine mest lovende mål til klinisk og kommerciel produktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Materiale PEEK (Frit)